Learn More
Thermo Scientific™ Flacon pour échantillonneur automatique à bouchon à vis magnétique de 18 m
Code produit 15866251 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15866251 Argent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15866251 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 18MSCSTME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La fermeture de ce flacon fileté, disponible avec un volume utile de 10 ml ou 20 ml, ne nécessite aucun outil. Les bouchons magnétiques sont parfaitement adaptés à la collecte magnétique dans les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Blanc
Couleur Argent
Matériau Acier
Septum Silicone bleu / PTFE transparent
À utiliser avec (application) Micro-extraction en phase solide (SPME)
Type de filetage HS
Gamme de produits Chromacol
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Taille du bouchon 18 mm
Type de produit Bouchon à vis (magnétique)