Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Code produit 10564563 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 x 2,0 / 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10564563 18 x 2,0 / 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564563 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    726.30€ / 1 pièces
    Économisez 203.70€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Oubliez les adaptateurs grâce à ce rotor à double couronne qui prend en charge deux volumes de tubes dans une configuration unique avec couvercle vissé.
Oubliez les adaptateurs grâce au rotor Dual Row Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé, qui prend en charge deux volumes de tubes dans une configuration unique.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend 17/17R, 21/21R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à deux rangées de 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle à visser
Matériau Polymère technique
Type Rotor
Capacité 18 x 2,0 / 0,5 mL
FCR max. 20,800 ×g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 8,5 cm
Rayon (métrique) Min. 4,8 cm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 45°
Biocontainment Non