Learn More
Acide 18alpha-glycyrrhétinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 18alpha-Glycyrrhetinic acid |
| CAS | 1449-05-4 |
| Formule moléculaire | C30 H46 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,18α,20β)-, 18α-Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (6CI,7CI,8CI), (3β,18α,20β)-3-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 18α-Glycyrrhetic acid, 18α-Glycyrrhetinic acid, NSC 35350, STX 353, β-Glycyrrhetinic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bS)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 470.68 |
| Poids de la formule | 470.3396 |