Learn More
19-Hydroxy Androstendinone-19-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 19-Hydroxyandrostendione-19-d2 |
| CAS | 71995-64-7 |
| Formule moléculaire | C19 2H2 H24 O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1/i11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| Nom IUPAC | (8R,9S,10S,13S,14S)-10-[dideuterio(hidroxi)metil]-13-metil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.42 |
| Poids de la formule | 304.2007 |