Learn More
19-Hydroxy Cholestéryl 3-Acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 19-Hydroxy Cholesteryl 3-Acetate |
| CAS | 750-59-4 |
| Formule moléculaire | C29H48O3 |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | (3beta)-Cholest-5-ene-3,19-diol 3-Acetate, 3beta-Acetoxycholest-5-en-19-ol, 19-Hydroxycholesterol 3-Acetate, 19-Hydroxycholesterol Acetate, NSC 123342 |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H48O3/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27,30H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(CO)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(3S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-10-(hidroximetil)-13-metil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.69 |
| Poids de la formule | 444.3603 |