Learn More
19-Norandrostérone (d5 majeur), TRC
Code produit 30483304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483304 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6610521MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 19-Norandrosterone-d5
CAS 1011714-16-1
Formule moléculaire C18H23D5O2
Quantité 1 mg
Synonyme 3α-Hydroxy- 5α-estran-17-one-d5, 19-Norandrosterone-d5, 3α-Hydroxy-5α-estran-17-one-d5, 5α-Estran-3α-ol-17-one-d5
Formule InChI InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1/i3D2,10D2,12D
SMILES [H][C@]12[C@@]([C@@](CCC3=O)([H])[C@]3(C)CC2)([H])CC[C@@]4([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@@]41[H]
Poids moléculaire (g/mol) 281.44
Poids de la formule 281.2403