Learn More
(19E/Z)-séco-[4-O-(2-hydroxyéthyl)] Rapamycine, sel de sodium, ~70 %, TRC
Code produit 30400469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400469 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82529010MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (19E/Z)-seco-[4-O-(2-Hydroxyethyl)] Rapamycin Sodium Salt
Formule moléculaire C53 H82 N Na O14
Quantité 10 mg
Synonyme (2S)-1-[2-oxo-2-[(2R,3R,6S)-tetrahydro-2-hydroxy-6-[(2S,3E,5E,7E,9S,11R,13R,14R,15E,17R,19E/Z,21R)-14-hydroxy-22-[(1S,3R,4R)-4-(2-hydroxyethoxy)-3-methoxycyclohexyl]-2,13-dimethoxy-3,9,11,15,17,21-hexamethyl-12,18-dioxo-3,5,7,15,19-docosapentaen-1-yl]-3-methyl-2H-pyran-2-yl]acetyl]-2-piperidinecarboxylic Acid Sodium Salt, seco Everolimus Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C53H83NO14.Na/c1-33(16-12-11-13-17-35(3)45(64-8)32-41-22-20-39(7)53(63,68-41)50(59)51(60)54-25-15-14-18-42(54)52(61)62)28-37(5)47(57)49(66-10)48(58)38(6)30-36(4)43(56)23-19-34(2)29-40-21-24-44(67-27-26-55)46(31-40)65-9;/h11-13,16-17,19,23,30,33-34,36-37,39-42,44-46,48-49,55,58,63H,14-15,18,20-22,24-29,31-32H2,1-10H3,(H,61,62);/q;+1/p-1/b13-11+,16-12+,23-19+,35-17+,38-30+;/t33-,34+,36-,37-,39-,40+,41+,42+,44-,45+,46-,48-,49+,53-;/m1./s1
SMILES CO[C@@H](C[C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@](O)(O1)C(=O)C(=O)N2CCCC[C@H]2C(=O)O[Na])\C(=C\C=C\C=C\[C@@H](C)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](OC)[C@H](O)\C(=C\[C@@H](C)C(=O)\C=C\[C@H](C)C[C@@H]3CC[C@@H](OCCO)[C@@H](C3)OC)\C)\C
Nom IUPAC [(2S)-1-[2-[(2R,3R,6S)-2-hidroxi-6-[(2S,3E,5E,7E,9S,11R,13R,14R,15E,17R,19E,21R)-14-hidroxi-22-[(1S,3R,4R)-4-(2-hidroxietoxi)-3-metoxiciclohexil]-2,13-dimetoxi-3,9,11,15,17,21-hexametil-12,18-dioxodocosa-3,5,7,15,19-pentaenil]-3-metiloxan-2-il]-2-oxoacetil]piperidina-2-carbonil]oxisodio
Poids moléculaire (g/mol) 980.206
Poids de la formule 979.563