Learn More
(1α,3β,10α)-Cholesta-5,7-diène-1,3,25-triol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1Alpha,3Beta,10Alpha)-Cholesta-5,7-diene-1,3,25-triol |
| CAS | 156197-52-3 |
| Formule moléculaire | C27H44O3 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | (1S,3R,9S,10R,13R,14R,17R)-17-((R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-17(7-6-13-25(2,3)30)21-10-11-22-20-9-8-18-15-19(28)16-24(29)27(18,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h8-9,17,19,21-24,28-30H,6-7,10-16H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| Nom IUPAC | 17-(6-hidroxi-6-metilheptan-2-il)-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.64 |
| Poids de la formule | 416.329 |