Learn More
Garcin 1CAN PASTILLES JAVEL EFFERVESCENTES 44% DE CHLOREACTIF (1kg)
Marque: Garcin OR0012
1CAN PASTILLES JAVEL EFFERVESCENTES 44% DE CHLOREACTIF (1kg)
Sécurité et traitement
- PASTILLES JAVEL
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P402-Stocker dans un endroit sec.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium dichloroisocyanurate, adipic acid
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.