Learn More
(1E)-N-Methyl-2-[1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl]ethenesulfonamide, TRC
Code produit 30482530
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482530 250 mg 250mg
30469164 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30482530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM320600250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 894351-84-9
Formule moléculaire C18 H18 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 326.41
Nom IUPAC (E)-2-(1-benzylindol-5-yl)-N-methylethenesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)\C=C\c1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1E)-N-Methyl-2-(1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl)ethenesulfonamide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-19-23(21,22)12-10-15-7-8-18-17(13-15)9-11-20(18)14-16-5-3-2-4-6-16/h2-13,19H,14H2,1H3/b12-10+
Poids de la formule 326.1089