Learn More
1F-Fructofuranosylnystose, MedChemExpress
Description
1F-Fructofuranosylnystose can be used in the synthesis of Fructooligosaccharides (FOSs). Fructooligosaccharides exhibit lots of beneficial effects on our health and have been used as food ingredients.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1F-Fructofuranosylnystose |
| CAS | 59432-60-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H52O26 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 250 mg/mL (301.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)OC[C@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)OC[C@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)OC[C@]4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 828.72 |
| Poids de la formule | 828.72 |
| Afficher plus |