missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arimistane, TRC

Code produit 30008474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008474 1 g 1g
30135923 10 g 10g
30132508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30008474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7948981G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1420-49-1
Formule moléculaire C19H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.39
Synonyme Androsta-3,5-diene-7,17-dione, Arimistane, NSC 134910, Androst-3,5-diene-7,17-dione
Nom IUPAC (8R,9S,10R,14S)-10,13-diméthyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-7,17-dione
SMILES CC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C=CCC[C@]34C

Spécification

Nom chimique ou matériau Androst-3,5-diene-7,17-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-4-3-5-12(18)11-15(20)17-13-6-7-16(21)19(13,2)10-8-14(17)18/h3,5,11,13-14,17H,4,6-10H2,1-2H3/t13-,14-,17-,18-,19?/m0/s1
Poids de la formule 284.1776
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.