Learn More
N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine, TRC
Code produit 30133360
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133360 1 g 1g
30137886 250 mg 250mg
30011238 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5961501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85038-45-5
Formule moléculaire C5H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.57
Synonyme N-(2-Chloropropionyl)glycine, Tiopronin Impuriy 1
Nom IUPAC 2-(2-chloropropanoylamino)acetic acid
SMILES CC(Cl)C(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine
Formule InChI InChI=1S/C5H8ClNO3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.0193
Conditions d’expédition Room Temperature