Learn More
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine, TRC
Code produit 30329917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329917 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5405405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine
CAS 3325-11-9
Formule moléculaire C6 H6 N4
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc2n[nH]nc2c1
Nom IUPAC 2H-benzotriazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 134.139
Poids de la formule 134.059