Learn More
1H-1,2,3-Triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11458846
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11458846 25 g 25g
11438846 1 g 1g
11448846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11458846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16999.14
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il favorise efficacement la conduction des protons dans les membranes électrolytes polymères via un mécanisme de transfert de proton intermoléculaire. Un triazole utile pour la recherche en protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-36-8
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.067
Numéro MDL MFCD00014490
Clé InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
CID PubChem 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nom IUPAC 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,3-Triazole
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.192
Point d’ébullition 208°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.498
Quantité 25 g
Beilstein 104766
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.