Learn More
1H-1,2,3-Triazole, TRC
Code produit 30454235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30454235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7673901G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,3-Triazole
CAS 288-36-8
Formule moléculaire C2H3N3
Quantité 1 g
Synonyme v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1c[nH]nn1
Nom IUPAC 1H-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Poids de la formule 69.0327