Learn More
1H-[1,2,4 ] oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490237 10 mg 10mg
15400247 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62250.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur sélectif de guanylate cyclase sensible à l’oxyde nitrique
Selective inhibitor of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41443-28-1
Formule moléculaire C9H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.158
Numéro MDL MFCD00792620
Clé InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
CID PubChem 1456
Nom IUPAC [1,2,4] oxadiazolo[4,3-a]quinoxaline-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one
Point de fusion 160°C to 170°C
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 187.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide