Learn More
Chlorhydrate de 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435786 25 g 25g
15425786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60475.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19503-26-5 | C3H6ClN5 | 147.566 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19503-26-5
Formule moléculaire C3H6ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 147.566
Numéro MDL MFCD03095468
Clé InChI JDDXNENZFOOLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide, monohydrochloride, c3h5n5.clh, ksc496s5d, 1,2,4-triazolecarboxamidine, chloride, 1-amidino-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-amidino-1h-1,2,4-triazole hydrochloride
CID PubChem 16218515
Nom IUPAC 1,2,4-triazole-1-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=NN(C=N1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 25 g
Beilstein 9500271
Poids de la formule 147.57
Pourcentage de pureté 98%