Learn More
1H-1,2,4-triazole-3-thiol, Thermo Scientific™
Code produit 10473014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10473014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473014 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00858EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol
CAS 3179-31-5
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C2H3N3S
Numéro MDL MFCD00005229
Quantité 25 g
Synonyme 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
Clé InChI AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NNC=N1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
CID PubChem 2723802
Poids de la formule 101.13
Pourcentage de pureté 97%