Learn More
1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid, TRC
Code produit 30408331
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408331 5 mg -
30405174 25 mg 25mg
30406814 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408331 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9554335MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501418-06-0
Formule moléculaire C11H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Nom IUPAC 1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1C2Cc3ccccc3C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-11(13)10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)10/h1-4,8-10H,5H2,(H,12,13)
Poids de la formule 174.0681