Learn More
1H,1H,10H,10H-perfluoro-1,10-décanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313776 5 g 5g
11303776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16823.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 754-96-1 | C10H6F16O2 | 462.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 754-96-1
Formule moléculaire C10H6F16O2
Poids moléculaire (g/mol) 462.13
Numéro MDL MFCD00192200
Clé InChI NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2733404
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadécafluorodécane-1,10-diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol
Point de fusion 132°C to 134°C
Point d’ébullition 132°C (4 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1894671
Synonyme 1h,1h,10h,10h-perfluorodecane-1,10-diol, 1h,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 1h,1h,10h,10h-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, hexadecafluorooctamethylenebismethanol, 1,10-decanediol,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecakis fluoranyl decane-1,10-diol
Poids de la formule 462.13
Pourcentage de pureté 96%