Learn More
1H,1H,12H,12H-perfluoro-1,12-dodécanediol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol |
| Point de fusion | 156°C to 160°C |
| Point d’ébullition | 170°C (5 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 562.15 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |