Learn More
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridécafluoro-1-nonanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol |
| CAS | 80806-68-4 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C9H7OF13 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononanol, 1-Nonanol','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro- (9CI','ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-1-nonanol (ACI), 3-(Perfluorohexyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoronon-1-ol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7F13O/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h23H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridécafluorononan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 378.13 |
| Show More |