Learn More
Acrylate de 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodécyl, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10545671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10545671 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10545671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348610050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Note relative au nom 97%
CAS 27905-45-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H7F17O2
Indice de réfraction 1.3360 to 1.3380
Numéro MDL MFCD00042306
Quantité 5 g
Synonyme 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, benzene, hexane
Clé InChI QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyle
Stabilisateur 90 to 110ppm MEHQ
Poids moléculaire (g/mol) 518.17
CID PubChem 119747
Viscosité 12 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 518.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.