Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-décanole, 97 %
Code produit 11499936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499936 10 g 10g
11409946 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20902.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un produit chimique appliqué à la formation d’une barrière et d’un revêtement auto-curatif sur des matériaux en zinc métal. Il induit la mort cellulaire et la formation d’espèces d’oxygène oxydantes ou réactives dans les cellules de granules cérébelleuses. Il est utilisé pour fabriquer des surfactants et des produits polymériques avec une gamme d’applications commerciales (peut contenir de petites quantités de matières résiduelles non altérées). Les polymères sont principalement utilisés pour le revêtement de textiles, de papier et de tapis pour l’huile, la coloration et l’hydrophobie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 678-39-7
Formule moléculaire C10H5F17O
Poids moléculaire (g/mol) 464.122
Numéro MDL MFCD00039544
Clé InChI JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
CID PubChem 69619
ChEBI CHEBI:63919
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Point de fusion 45°C to 50°C
Point d’ébullition 112°C to 114°C (10 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 2227487
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 464.12
Pourcentage de pureté 97%