Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-iodohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461067 25 g 25g
11451067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24075.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373.988 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-55-2
Formule moléculaire C6H4F9I
Poids moléculaire (g/mol) 373.988
Numéro MDL MFCD00039409
Clé InChI CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
CID PubChem 74887
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodohexane
SMILES C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Point de fusion -25°C
Densité 1.94
Point d’ébullition 138°C to 140°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.37
Quantité 25 g
Beilstein 1870862
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 373.99
Pourcentage de pureté 97%