Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-iodooctane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395339 5 g 5g
11305349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20984.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2043-57-4 | C8H4F13I | 474.004 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce sont des intermédiaires importants dans la synthèse de produits à base de fluorure organique. Il a également été démontré qu’il pouvait avoir des effets œstrogéniques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des métaux alcalis, des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-57-4
Formule moléculaire C8H4F13I
Poids moléculaire (g/mol) 474.004
Numéro MDL MFCD00039410
Clé InChI NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
CID PubChem 74888
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-tridecafluoro-8-iodooctane
SMILES C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion ∼20°C
Densité 1.94
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Indice de réfraction 1.36
Quantité 5 g
Beilstein 1887105
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 474
Pourcentage de pureté 97%