Learn More
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorodécanesulfonique 13C2 (1,2-13C2) sodium 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-90-8 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C2 C8 H4 F17 O3 S . Na |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 13C2-8:2 FTSNa |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | sodio;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro(1,2-^{13}C_{2})decano-1-sulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 552.1499 |
| Afficher plus |