Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodécylamine, TRC
Code produit 30424596
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30424596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28659850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylamine
CAS 30670-30-5
Formule moléculaire C10H6NF17
Quantité 50 mg
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanamine, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecylamine, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylamine, 2-(Perfluorooctyl)ethylamine
Formule InChI InChI=1S/C10H6F17N/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2,28H2
SMILES NCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 463.13
Poids de la formule 463.0229