Learn More
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexanol, TRC
Code produit 30003244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2862355G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol
CAS 2043-47-2
Formule moléculaire C6 H5 F9 O
Quantité 5 g
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-n-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, 2-(Perfluorobutyl)ethanol, 2-(Perfluorobutyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol, 4:2 FTOH, A 1420, Perfluorobutylethanol, TEOH 4
Formule InChI InChI=1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 264.09
Poids de la formule 264.0197