Learn More
1H,1H,2H,2H-Iodure de perfluorohexyle, TRC
Code produit 30421811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421811 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2863705G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide
CAS 2043-55-2
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H4 F9 I
Quantité 5 g
Synonyme Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-iodohexane (ACI), 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorohexane, 1-Iodo-2-(perfluorobutyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane, 1-Perfluorobutyl-2-iodoethane, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, 2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide, 2-(Perfluorobutyl)ethyl iodide, 2-Perfluorobutyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl iodide
Formule InChI InChI=1S/C6H4F9I/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h1-2H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodohexane
Poids moléculaire (g/mol) 373.986
Poids de la formule 373.921
Pourcentage de pureté >95