Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490701 50 g 50g
11480701 10 g 10g
11400711 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490701 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20156.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.32€
    180.65€ / 50g
    Économisez 39.67€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 647-42-7 | C8H5F13O | 364.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H H-Perfluorooctanol est utilisé pour préparer la diamine aromatique fluorée en réagissant avec le 2-(4-nitrophénoxy)-4-nitrophénol par réaction de Mitsunobu, lequel réagit avec les dianhydrides tels que 4,4′-(hexafluoroisopropylidène)anhydride diphtalique (6 FDA), dianhydride pyromellitique (PMDA) et dianhydride benzophénonétracarboxylique (BTDA) pour préparer des polyimides.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 647-42-7
Formule moléculaire C8H5F13O
Poids moléculaire (g/mol) 364.106
Numéro MDL MFCD00042143
Clé InChI GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
CID PubChem 69537
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Densité 1.68
Point d’ébullition 90°C (20 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.314
Quantité 50 g
Beilstein 1992757
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 364.11
Pourcentage de pureté 97%