Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-dodécène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349265 5 g 5g
11359265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349265 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16591.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30389-25-4 | C12H3F21 | 546.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30389-25-4
Formule moléculaire C12H3F21
Poids moléculaire (g/mol) 546.122
Numéro MDL MFCD00042346
Clé InChI UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
CID PubChem 121692
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododec-1-ène
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Densité 1.711
Point d’ébullition 71°C to 72°C (14 mmHg)
Formule linéaire CF3(CF2)9CH=CH2
Indice de réfraction 1.305
Quantité 5 g
Beilstein 2493721
Poids de la formule 546.12
Pourcentage de pureté 97%