Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodécène, TRC
Code produit 30425487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425487 500 mg 500mg
30424914 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425487 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP286233500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
CAS 30389-25-4
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C12 H3 F21
Quantité 500 mg
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecene, (Perfluorodecyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-dodecene, 1,1,2-Trihydroperfluorododecene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-ene
Formule InChI InChI=1S/C12H3F21/c1-2-3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hénicosafluorododéc-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 546.119
Poids de la formule 545.99
Pourcentage de pureté >95