Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383776 5 g 5g
11393776 25 g 25g
11303786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16834.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19430-93-4
Formule moléculaire C6H3F9
Poids moléculaire (g/mol) 246.076
Numéro MDL MFCD00042338
Clé InChI GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
CID PubChem 88054
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ène
SMILES C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Densité 1.457
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)3CH=CH2
Indice de réfraction 1.289
Quantité 5 g
Beilstein 1819716
Poids de la formule 246.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene