Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene |
| Densité | 1.457 |
| Point d’ébullition | 59°C to 60°C |
| Point d’éclair | None |
| Formule linéaire | CF3(CF2)3CH=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.289 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1819716 |
| Poids de la formule | 246.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |