Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene |
| CAS | 19430-93-4 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H3 F9 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C |
| Nom IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.074 |
| Afficher plus |