Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-octène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489956 5 g 5g
11499956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20920.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25291-17-2 | C8H3F13 | 346.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25291-17-2
Formule moléculaire C8H3F13
Poids moléculaire (g/mol) 346.091
Numéro MDL MFCD00039249
Clé InChI FYQFWFHDPNXORA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorohexyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-octene, tridecafluorohexyl ethylene, 1-octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, unii-j4kbi9s48d, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octene, j4kbi9s48d, perfluorohexylethylene, acmc-209gix, c6f13ch=ch2
CID PubChem 91384
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooct-1-ène
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Densité 1.58
Point d’ébullition 106°C to 107°C
Point d’éclair 20°C (202°F)
Indice de réfraction 1.296
Quantité 5 g
Beilstein 2060994
Poids de la formule 346.09
Pourcentage de pureté 99%