Learn More
1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-octène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2 |
| Poids de la formule | 346.0027 |