Learn More
1H,1H,6H-Décafluorohexan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol |
| CAS | 60838-60-0 |
| Formule moléculaire | C6H4F10O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluorohexan-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4F10O/c7-2(8)4(11,12)6(15,16)5(13,14)3(9,10)1-17/h2,17H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-décafluorohépatite-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.08 |
| Poids de la formule | 282.0102 |