Learn More
1H,1H,9H-perfluoro-1-nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469367 100 g 100g
11449367 5 g 5g
11459367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21407.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 376-18-1 | C9H4F16O | 432.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376-18-1
Formule moléculaire C9H4F16O
Poids moléculaire (g/mol) 432.104
Numéro MDL MFCD00039629
Clé InChI MSXVQELLSMPBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-nonanol, hexadecafluoro-1-nonanol, 1-nonanol, hexadecafluoro, 1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluoro, 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-hydroxynonane, 1h,1h,9h-perfluoro-1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluorononan-1-ol, omega-h-hexadekafluornonanol-1 german, 1h,1h,9h-hexadecafluorononanol
CID PubChem 9779
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadécafluorononan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol
Point de fusion 55°C to 60°C
Point d’ébullition 157°C to 158°C (200 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1808149
Poids de la formule 432.11
Pourcentage de pureté 97%