Learn More
1H,1H-perfluoro-1-décanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319245
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319245 5 g 5g
11329245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16580.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 307-37-9 | C10H3F19O | 500.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307-37-9
Formule moléculaire C10H3F19O
Poids moléculaire (g/mol) 500.103
Numéro MDL MFCD00153234
Clé InChI NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h-nonadecafluoro-1-decanol, 1h,1h-perfluorodecan-1-ol, nonadecafluorononyl methanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecakis fluoranyl decan-1-ol
CID PubChem 2733275
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadécafluorodecan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
Point de fusion 83°C to 90°C
Point d’ébullition 95°C (20 mmHg)
Formule linéaire CF3(CF2)8CH2OH
Quantité 5 g
Beilstein 1810012
Poids de la formule 500.1
Pourcentage de pureté 98%