Learn More
1H,1H-perfluoro-1-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10217650 5 g Flacon en verre 5g
10116923 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10217650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 307-30-2 | C8H3F15O | 400.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307-30-2
Formule moléculaire C8H3F15O
Poids moléculaire (g/mol) 400.08
Numéro MDL MFCD00004675
Clé InChI PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
CID PubChem 67543
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoroctan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H, 1H-Perfluoro-1-octanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C to 102°C (100.0 hPa)
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)6CH2OH
Quantité 5 g
Beilstein 01, IV, 1766
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 400.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H-Perfluoro-1-octanol