Learn More
Méthacrylate 1H,1H-perfluorooctyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11368435
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368435 5 g 5g
11358435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10440.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3934-23-4
Formule moléculaire C12H7F15O2
Poids moléculaire (g/mol) 468.162
Numéro MDL MFCD00039247
Clé InChI RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h-perfluorooctyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, 1h,1h-perfluoro-n-octyl methacrylate, 1h,1h-perfluorooctyl methacrylate, contains mehq as inhibitor, 2-propenoic acid,2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester
CID PubChem 77532
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H-Perfluorooctyl methacrylate
Densité 1.496
Point d’ébullition 70°C (1 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.337
Quantité 5 g
Beilstein 6445701
Poids de la formule 468.16
Pourcentage de pureté 97%