Learn More
1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine, TRC
Code produit 30406420
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406420 100 mg
30399610 500 mg
30403594 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH160086100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 933722-15-7
Formule moléculaire C7H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Synonyme 2,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-methanamine
Nom IUPAC 2,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine
SMILES NCc1[nH]nc2CCOCc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O/c8-3-7-5-4-11-2-1-6(5)9-10-7/h1-4,8H2,(H,9,10)
Poids de la formule 153.0902