Learn More
1Hydrate2 dʼacide H-Benzimidazole--carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10096202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10096202 1 g Flacon en verre ambré 1g
10187472 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10230545 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10096202 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09051DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 849776-47-2
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Clé InChI YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
CID PubChem 18525703
Nom IUPAC Acide 1H-benzimidazole-2-carboxylique ; hydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 90%