Learn More
1Hydrate2 dʼacide H-Benzimidazole--carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 180.17 |
| Pourcentage de pureté | 90% |