Learn More
Acide 1H-Benzimidazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10678619 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10678619 1 g Flacon en verre 1g
10247697 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678619 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 46006-36-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 46006-36-4
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD01823426
Clé InChI VVQNAFBGAWCMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzoimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-7-carboxylic acid, benzimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-4-carboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-7-carboxylic acid, 3h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-4-carboxylicacid, acmc-1aqhf, 4-carboxy-1h-benzimidazole
CID PubChem 2771758
SMILES OC(=O)C1=C2N=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide 1H-benzimidazole-4-carboxylique
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.