Learn More
1H-Benzimidazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10794255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794255 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10092314 1 g Flacon en verre ambré 1g
10055483 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45904CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 58442-17-4
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.149
Clé InChI ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
CID PubChem 10012038
Nom IUPAC 3H-benzimidazole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97%