Learn More
Acide 1H-benzimidazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30345174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345174 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB19702010G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid
CAS 15788-16-6
Formule moléculaire C8H6N2O2
Quantité 10 g
Synonyme 1H-Benzimidazole-6-carboxylic Acid, 5-Benzimidazolecarboxylic Acid, 3H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, 3H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxybenzimidazole, Benzimidazole-6-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
Nom IUPAC Acide 1H-benzimidazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Poids de la formule 162.0429